Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™ (États-Unis)
Code produit. p-7058017
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 000 ml
1000 mL
Traitement:
Aucun
Irradié, 25 à 40 doses
Irradié, 25 à 40 doses
Conditionnement:
1000mL
100mL
1L
500mL
Code produit. 11571851
Marque: Cytiva SH30118.02
Augmentez la croissance de culture cellulaire avec le sérum de veau nouveau-né HyClone™ d’origine américaine.
  • Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm et provenant d’animaux généralement âgés de moins de 10 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sérum de veau nouveau-né (États-Unis)
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Aucun
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus