Learn More
Cytiva Milieu 5A de McCoy HyClone™
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu 5A de McCoy HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
8.60€ - 154.80€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
Code produit | Marque | Quantité | Avec additifs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Avec additifs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10106323
|
Cytiva
SH30200.FS |
6 x 500 mL | Glutamine, Bicarbonate de sodium, Phenol Red |
154.80€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11511861
|
Cytiva
SH30200.02 |
1000 mL | Glutamine, Sodium Bicarbonate | N/A | |||||
11501861
|
Cytiva
SH30200.01 |
500 mL | Glutamine, Bicarbonate de sodium, Phenol Red |
24.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358633
|
Cytiva
SH30270.01 |
500 mL | Glutamine, Sodium Bicarbonate | N/A | |||||
Description
- Système testé avec les sérums Cytiva HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabriqués à l’aide de procédés certifiés ISO 9001
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Stérilisation par filtration |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois