Learn More
Cytiva Milieu 5A de McCoy HyClone™
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu 5A de McCoy HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
Marque: Cytiva SH30270.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système testé avec des sérums Cytiva HyClone pour garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabrication selon des procédés certifiés ISO 9001
Informations sur la commande
Cet article nécessite une commande minimum de 200 unités.
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Milieu 5A de McCoy avec L-glutamine ; Sans rouge de phénol | |
Milieu 5A de McCoy avec L-glutamine, bicarbonate de sodium ; Sans rouge de phénol | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
No Phenol Red |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Filtre stérilisé | |
Glutamine, Sodium Bicarbonate | |
500 mL |