Learn More
Cytiva Milieu de culture cellulaire en poudre CHO HyClone™ HyCell sans L-glutamine et avec HT
Un milieu de culture cellulaire polyvalent sans composants d’origine animale (ADCF).
108.00€ - 548.00€
Spécification
Forme | Poudre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Avec additifs | Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188, Hypoxanthine, Thymidine |
Sans additif | Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans glutamine |
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12695647
|
Cytiva
SH30934.01 |
Flacon PETE de 1 000 mL |
108.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17602085
|
Cytiva
SH30933.02 |
10 L |
548.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12872986
|
Cytiva
SH30933.01 |
5 L |
290.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Poudre | |
Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188, Hypoxanthine, Thymidine | |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
Non stérile | |
Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans glutamine |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Milieu de culture cellulaire en poudre CHO HyClone™ HyCell sans L-glutamine et avec HT