Learn More
Cytiva Milieu de culture cellulaire en poudre CHO HyClone™ HyCell sans L-glutamine et avec HT
Un milieu de culture cellulaire polyvalent sans composants d’origine animale (ADCF).
Marque: Cytiva SH30933.02
520.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24275" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Poudre | |
Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188, Hypoxanthine, Thymidine | |
10 L |
Non stérile | |
Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans glutamine | |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |