Learn More
Cytiva Milieu de culture cellulaire en poudre HyClone™ HyCell CHO sans L-glutamine et avec HT
Un milieu de culture cellulaire polyvalent sans composants d’origine animale (ADCF).
Marque: Cytiva SH30933.01
260.30 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Spécification
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Non stérile | |
Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans glutamine |
Poudre | |
Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188, Hypoxanthine, Thymidine | |
5 L |