Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Développé pour la croissance des cellules CHO et dérivées, complétez la croissance de culture cellulaire avec le sérum HyClone™ FetalClone™ II, un sérum de veau fœtal (SVF) d’origine américaine contenant des facteurs de croissance et autres compléments que les formulations de base n’ont pas.
Marque: Cytiva SH30066.03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Alternative plus économique que le SVF
- Performances comparables au SVF
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
- Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
Spécification
Calcium, Phosphatase alcaline, IgG, Coefficient de saturation en fer, SGPT, Protéines totales, Phosphatase alcaline, Créatinine, Potassium, SGOT, Glucose, Fer, Osmolalité, pH, TIBC, Azote uréique du sang, Chlorure, Phosphore inorganique, Sodium, Albumine, Lactodéshydrogénase, Bilirubine totale | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
Généralement moins de 2 μg/ml | |
Inspecté par l’USDA |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
Substitut de sérum SVF | |
Stérile | |
Néant | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
Non |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis) > 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu