Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Code produit. p-7058047
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10041492
Marque: Cytiva SH30066.02
Développé pour la croissance des cellules CHO et dérivées, complétez la croissance de culture cellulaire avec le sérum HyClone™ FetalClone™ II, un sérum de veau fœtal (SVF) d’origine américaine contenant des facteurs de croissance et autres compléments que les formulations de base n’ont pas.
  • Alternative plus économique que le SVF
  • Performances comparables au SVF
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages supplémentaires Phosphatase alcaline, Calcium, Gamma globuline, Osmolalité, SGOT, TIBC, Glucose, IgG, Chlorure, Fer, pH, Bilirubine totale, Protéines totales, Coefficient de saturation en fer, Sodium, Albumine, Azote uréique du sang, Créatinine, Phosphore inorganique, Lactodéshydrogénase, Potassium, Protéines totales
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C.
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Substitut de sérum SVF
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Traitement Néant
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Niveau d’IgG Généralement moins de 2 μg/ml
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA