Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II (États-Unis)
Développé pour la croissance des cellules CHO et dérivées, complétez la croissance de culture cellulaire avec le sérum HyClone™ FetalClone™ II, un sérum de veau fœtal (SVF) d’origine américaine contenant des facteurs de croissance et autres compléments que les formulations de base n’ont pas.
Marque: Cytiva SH30066.02
66.32 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Alternative plus économique au SVF
- Performances comparables à celles du SVF
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
- Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Phosphatase alcaline, Calcium, Gamma globuline, Osmolalité, SGOT, TIBC, Glucose, IgG, Chlorure, Fer, pH, Bilirubine totale, Protéines totales, Coefficient de saturation en fer, Sodium, Albumine, Azote uréique du sang, Créatinine, Phosphore inorganique, Lactodéshydrogénase, Potassium, Protéines totales | |
Sérum FetalClone II (États-Unis) | |
Substitut de sérum SVF | |
Stérile | |
Néant | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
Non |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
États-Unis | |
100 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
Généralement moins de 2 μg/ml | |
Inspecté par l’USDA |