Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco HyClone™, solution
Tamponnez les cultures cellulaires avec PBS en solution.
Marque: Cytiva SH30378.02
24.89 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format : Liquide
Spécification
Fabriquée conformément aux BPFa et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) HyClone sans calcium, magnésium ni rouge de phénol | |
Liquide | |
Stérile | |
— | |
≤ 0,025 UE/ml | |
276±10 mOsm/kg H2O | |
500 mL |
15° à 30°C | |
10 X | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco, solution | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol | |
Sert d’irrigation, de transport ou de dilution du liquide tout en maintenant la tonicité et la viabilité des cellules pendant une période limitée | |
7 à 7,6 | |
RUO |
Sécurité et traitement
Mention de danger
Informations supplémentaires
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 3% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.