Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco HyClone™, solution
Code produit. p-7058031
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 ml
1 L
6 x 500 ml
10 L
20 L
6 x 1 000 ml
Concentration:
10 X
1 X
Avec additifs:
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Néant
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Sans rouge de phénol
Conditionnement:
1000mL
100mL
10L
20L
500mL
6 pièces
Code produit. 11581811
Marque: Cytiva SH30028.01
Tamponnez les cultures cellulaires avec PBS en solution.
  • Format : Liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Fabriquée conformément aux BPFa et dans des installations certifiées ISO 9001
Contenu et stockage 15° à 30°C
Description Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) HyClone sans calcium, magnésium ni rouge de phénol
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,1 μm
Avec additifs Néant
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Niveau d’endotoxines ≤ 0,025 UE/ml
À utiliser avec (application) Sert d’irrigation, de transport ou de dilution du liquide tout en maintenant la tonicité et la viabilité des cellules pendant une période limitée
Osmolalité 276±10 mOsm/kg H2O
pH 7 à 7,6
Quantité 100 mL