Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™ à forte teneur en glucose
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
Marque: Cytiva SH30022.02
30.94 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Glutamine, Glucose | |
1 000 ml |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans pyruvate de sodium |