Learn More
Cytiva Milieu Eagle modifié de Dulbecco HyClone™ à forte teneur en glucose
Conçu pour favoriser la croissance des cultures cellulaires ainsi que les processus de biofabrication.
23.25€ - 231.30€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
Forme | Liquide |
Type de produit | DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10103542
|
Cytiva
SH30022.01 |
500 mL |
23.25€
500mL |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10234882
|
Cytiva
SH30022.02 |
1 000 ml |
34.80€
1000mL |
Expédition estimée: 09-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10722804
|
Cytiva
SH30022.FS |
6 x 500 mL |
126.90€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732804
|
Cytiva
SH30022.LS |
6 x 1 000 ml |
231.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Format : Liquide
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Glutamine, Glucose |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
DMEM / glucose élevé avec L-glutamine, sans pyruvate de sodium | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans pyruvate de sodium |