Learn More
Cytiva HyClone™ DPM-PF-CHO Powdered Media
Powder mediums (Main/Base) used to create PF-CHO MPS media
137.00€ - 141.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
---|---|
Forme | Poudre |
Stérilité | Non stérile |
Sans additif | Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188 |
Quantité | 5 L |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17285876
|
Cytiva
SH30335.01 |
Milieux de culture en poudre de base |
137.00€
5L |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17275876
|
Cytiva
SH30334.01 |
Principaux milieux de culture en poudre |
141.00€
5L |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Designed for high cell yield and recombinant protein production
- Allow for direct or sequential adaptation
- Support growth in multiple cell culture systems
- Manufactured from traceable components according to cGMP (21 CFR 820) guidelines
Spécification
2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Non stérile | |
5 L |
Poudre | |
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188 |