Learn More
Cytiva HyClone™ DPM-PF-CHO Powdered Media
Powder mediums (Main/Base) used to create PF-CHO MPS media
Marque: Cytiva SH30334.01
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : CAS : 1492-24-6 Poids : 0.04530kg
Description
- Conçu pour un haut rendement cellulaire et une production élevée de protéines recombinantes
- Permet une adaptation directe ou séquentielle
- Contribue à la croissance dans de nombreux systèmes de culture cellulaire
- Fabriqués à partir de composants traçables conformément aux directives BPFa ( CFR )
Spécification
2 à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Poudre | |
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans poloxamère 188 |
Principaux milieux de culture en poudre | |
Non stérile | |
5 L |