Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™ (États-Unis)
Augmentez la croissance de culture cellulaire à l’aide de sérum prélevé dans des troupeaux de donneurs sélectionnés en provenance des États-Unis qui font régulièrement l’objet de contrôles et de soins vétérinaires.
Marque: Cytiva SH30074.03
67.64 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format : Liquide
Spécification
Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales | |
États-Unis | |
Sérum équin | |
Triple filtration séquentielle, 100 nm | |
BVDV, Agents cytopathogènes, Virus de la rage, Réovirus |
Sérum de donneur équin (États-Unis) | |
Liquide | |
500 mL | |
Néant | |
Non |