Learn More
Cytiva Sérum de donneur équin HyClone™ (États-Unis)
Augmentez la croissance de culture cellulaire à l’aide de sérum prélevé dans des troupeaux de donneurs sélectionnés en provenance des États-Unis qui font régulièrement l’objet de contrôles et de soins vétérinaires.
13.55€ - 101.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales |
---|---|
Pays d’origine | États-Unis |
Forme | Liquide |
Type de produit | Sérum équin |
Sterilization Method | Triple filtration séquentielle, 100 nm |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Traitement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11581831
|
Cytiva
SH30074.02 |
Sérum de donneur équin (États-Unis) | 100 mL | Aucun |
13.55€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12319822
|
Cytiva
SH30074.03HI |
Sérum de donneur équin (États-Unis), inactivé par la chaleur | 500 mL | Inactivé par la chaleur |
101.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11591831
|
Cytiva
SH30074.03 |
Sérum de donneur équin (États-Unis) | 500 mL | Néant |
91.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Format : Liquide
Spécification
Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales | |
Liquide | |
Triple filtration séquentielle, 100 nm |
États-Unis | |
Sérum équin | |
BVDV, Agents cytopathogènes, Virus de la rage, Réovirus |