Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Milieux de culture
Utilisés pour la culture de nombreuses cellules de mammifères différentes, notamment MDCK, cellules gliales, fibroblastes et cellules endothéliales. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Le milieu favorise la croissance des cultures cellulaires ainsi que les procédés de biofabrication et est fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001:2000.
Marque:  Cytiva SH30023.02
Code produit. 10031492
  • 52.90€ / 1000mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Système testé avec les sérums HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
  • Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de qualité WFI et subissent une filtration stérile de 0,1 μm
  • Différentes présentations de conditionnement, notamment les très pratiques paquets de six HyQPAK™
  • Mélange de pièces égales de milieux F12 de DMEM et Ham
  • La formulation associe une forte concentration de glucose, d’acides aminés et de vitamines du DMEM à une grande variété d’autres composants disponibles dans le F-12 de Ham
  • Contient 17,5 mm de glucose et 0,5 mm de pyruvate de sodium
  • Concentration : 2,5 mm de L-glutamine et 15 mm d’HEPES
  • Disponible avec ou sans L-glutamine, rouge de phénol ou HEPES
  • Disponibles en plusieurs tailles et configurations de liquide ou de poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide
Stérilisation par filtration
Glutamine, HEPES
ISO 9001:2000
Milieu DMEM / F12 1:1 avec L-glutamine, HEPES
Stérilisation par filtration 0,1 μm
1 000 ml
2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Nom du produit
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Milieux de culture > Avec HEPES, L-glutamine ; quantité : 500 ml