Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (États-Unis)
Utilisé comme supplément de sérum pour la culture cellulaire in vitro de cellules eucaryotes
Marque: Cytiva SH30071.03
688.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24268" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Améliorez la croissance des cellules
- Testé pour les dosages d’endotoxines, d’hémoglobine et autres dosages biochimiques
- Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Specifications
Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Pourcentage de saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
500 mL | |
Triple filtration séquentielle, 100 nm | |
Néant | |
≤ 25 EU/ml | |
≤ 25 mg/dl | |
Non |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Caractérisé | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
HyClone™ | |
Inspecté par l’USDA |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé HyClone™ (États-Unis) > 500 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction