Learn More
Cytiva Billes magnétiques de protéines A/G Sera-Mag SpeedBeads™
Fournissent une méthode rapide et pratique pour l’isolement magnétique manuel et automatisé des protéines IgA et IgG à l’aide de liaisons d’affinité. Les billes peuvent être utilisées avec la plus large gamme d’espèces et de sous-classes d’anticorps (même lorsque l’identité de la sous-classe n’a pas été déterminée).
Marque:  Cytiva 17152104011150
Code produit. 15752442
  • 172.00€ / 1mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Leur structure 'en chou-fleur' donne aux billes Sera-Mag une capacité de liaison élevée
  • Purification rapide et facile d’IgA et purification d’IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 % de solides (10 mg/ml)
Purification par affinité (purification par IgA et IgG)
1 μm
2°C à 8°C
1 ml
Nom du produit
Cytiva Billes magnétiques de protéines A/G Sera-Mag SpeedBeads™ > 1 ml