missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, New Zealand Origin
Sterile-filtered and quality-tested to ensure dependable, reproducible cell growth
798.00€ - 1080.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de conformité n° R1-CEP 2001-211 |
---|---|
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Forme | Sérum |
Type de produit | Sérum de veau fœtal (SVF) |
Sterilization Method | Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
Code produit | Marque | Traitement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16665755
|
Cytiva
SH30406.02E |
Testé pour cellules souches embryonnaires | 50 mL | N/A | |||||
16688475
|
Cytiva
SH30406.02IH25-35 |
Inactivé par chaleur, irradié (25 à 35 kGy) | 500 mL | N/A | |||||
16261112
|
Cytiva
SH30406.02IH25-40 |
Inactivé par chaleur, irradié (25 à 40 kGy) | 500 mL | N/A | |||||
16281112
|
Cytiva
SH30406.02IR30-40 |
Irradié (30 à 40 kGy) | 500 mL |
1080.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16675755
|
Cytiva
SH30406.02IRJCR |
Irradiés | 500 mL | N/A | |||||
16685755
|
Cytiva
SH30406.02M |
Analysé pour les cellules souches mésenchymateuses | 500 mL | N/A | |||||
Description
- Meets the requirements of most users
- Filtered through triple 100 nm pore size-rated filters
- Standard endotoxin and hemoglobin specifications
- Subjected to moderate biochemical analyses
Spécification
Certificat de conformité n° R1-CEP 2001-211 | |
Sérum | |
Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
≤ 20 UE/ml | |
HyClone™ |
Nouvelle-Zélande | |
Sérum de veau fœtal (SVF) | |
Caractérisé | |
≤ 25 mg/dl |