missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, New Zealand Origin
Sterile-filtered and quality-tested to ensure dependable, reproducible cell growth
Marque: Cytiva SH30406.02IH25-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Répond aux exigences de la plupart des utilisateurs
- Filtré par des filtres triples de 100 nm de taille de pores
- Spécifications standards d’endotoxines et d’hémoglobine
- Soumis à des analyses biochimiques modérées
Spécification
Certificat de conformité n° R1-CEP 2001-211 | |
Sérum | |
500 mL | |
Caractérisé | |
500 mL | |
Oui | |
HyClone™ |
Nouvelle-Zélande | |
Sérum de veau fœtal (SVF) | |
Filtré trois fois par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
Inactivé par chaleur, irradié (25 à 40 kGy) | |
≤ 20 UE/ml | |
≤ 25 mg/dl |