Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (États-Unis)
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
20.20€ - 147.00€
Spécification
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C.
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Tests de sécurité USDA inclus Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10014813
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30073.04
Sérum de veau (États-Unis) 1 000 ml
141.00€
1000mL
11571831
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30073.03
Sérum de veau (États-Unis) 500 ml
77.60€
500mL
12369812
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30073.02HI
Sérum de veau inactivé par la chaleur (États-Unis) 100 mL
32.25€
100mL
12399812
Afficher les documents
Cytiva
SH30073.03IR
Sérum de veau irradié (États-Unis) 500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15735533
Afficher les documents
Cytiva
SH30073.04IR
Sérum de veau irradié (États-Unis) 1000 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12869447
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30073.04HI
Sérum de veau inactivé par la chaleur (États-Unis) 1 000 ml
146.00€
1L
10546863
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30073.02
Sérum de veau (États-Unis) 100 mL
20.20€
100mL
16241092
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
SH30073.03IR25-40
Sérum de veau irradié (États-Unis), 25 à 40 doses 500 mL
87.00€
500mL
Description
Description
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ américain, une alternative excellente et économique au SVF.
Le sérum de veau HyClone est disponible avec ou sans supplément de fer.Les produits de sérum de veau contiennent des niveaux exceptionnellement élevés de transferrine, qui, lorsqu’ils sont complétés, peuvent fournir trois à quatre fois plus de fer disponible que le SVF.Dans de nombreuses applications, la performance du sérum de veau sera égale ou même supérieure à celle du SVF.Le sérum de veau est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores.Avant la distribution, chaque lot de sérum est mis en commun à l’aide de la technologie True Pool pour assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons.
Spécification
Spécification
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Stérile
Oui
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C.
Filtration séquentielle, 100 nm