Learn More
Cytiva Sérum de veau HyClone™ (États-Unis)
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
Marque:  Cytiva SH30073.03IR
Code produit. 12399812
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Complétez la croissance de la culture cellulaire avec le sérum de veau de bovin HyClone™ américain, une alternative excellente et économique au SVF.
HyClone Bovine Calf Serum is available with or without iron supplementation. Bovine calf serum products contain exceptionally high levels of transferrin, which, when supplemented, can provide three to four times as much available iron as FBS. In many applications, the performance of calf serum will equal or even surpass that of FBS. Bovine Calf Serum is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters. Before dispensing, each lot of serum is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Calf Bovine Serum
Stérile
Bluetongue,Bovine Adenovirus,Bovine Parvovirus,Bovine RSV,BVDV,Cytopathogenic Agents,Hemadsorbing Agents,Rabies Virus,Reovirus
Oui
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Sérum de veau irradié (États-Unis)
500 mL
Sequential-filtered, 100 nm
No