Learn More
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF
HyClone™ NaOH solutions in single-use bags offer a convenient format to effectively modify pH and properly care for and clean your chromatography resins.
415.00€ - 2910.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide |
---|---|
pH | >12.0 at 20 to 25°C |
Couleur | Clear |
Formule moléculaire | NaOH |
Concentration | 1.0 M (1.0 N) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17837697
|
Cytiva
SH31088.01 |
1 L |
415.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17887707
|
Cytiva
SH31088.02 |
10 L |
630.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17857697
|
Cytiva
SH31088.03 |
15 L |
770.00€
15L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17877697
|
Cytiva
SH31088.04 |
50 L |
1605.00€
50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17867697
|
Cytiva
SH31088.05 |
90 L |
1875.00€
90L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17887697
|
Cytiva
SH31088.06 |
200 L |
2910.00€
200L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Manufactured in ISO 9001 and ISO 13485 certified facility.
- Lot-specific certificate of analysis (CoA) for each lot produced.
- Intended for further manufacturing or research use.
- Not for diagnostic or therapeutic use.
- 0.1 μm sterile filtered.
- All unit sizes are filled in single-use, ready-to-use bags.
- Raw materials are USP/NF and EP compendial grade.
- HyClone™ NaOH in single-use bags is well-suited for use with: Cytiva's chromatography resins.
- Available in 0.1 M (0.1 N), 0.5 M (0.5 N), and 1.0 M (1.0 N) sodium hydroxide concentrations up to 200 L.
Spécification
Sodium Hydroxide | |
Clear | |
1.0 M (1.0 N) | |
Single-use Bag |
>12.0 at 20 to 25°C | |
NaOH | |
NF/USP |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF