Learn More
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
15 L
50 L
90 L
200 L
Conditionnement:
10L
15L
1L
200L
50L
90L
Description
- Manufactured in ISO 9001 and ISO 13485 certified facility.
- Lot-specific certificate of analysis (CoA) for each lot produced.
- Intended for further manufacturing or research use.
- Not for diagnostic or therapeutic use.
- 0.1 μm sterile filtered.
- All unit sizes are filled in single-use, ready-to-use bags.
- Raw materials are USP/NF and EP compendial grade.
- HyClone™ NaOH in single-use bags is well-suited for use with: Cytiva's chromatography resins.
- Available in 0.1 M (0.1 N), 0.5 M (0.5 N), and 1.0 M (1.0 N) sodium hydroxide concentrations up to 200 L.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide |
| pH | >12.0 at 20 to 25°C |
| Couleur | Clear |
| Formule moléculaire | NaOH |
| Concentration | 1.0 M (1.0 N) |
| Quantité | 10 L |
| Qualité | NF/USP |
| Conditionnement | Single-use Bag |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1M NaOH
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide