Learn More
UVP Flacons et accessoires pour four à hybridation
91.60€ - 445.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Identification de l’ADN, de l’ARN ou des protéines |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Fours à hybridation UVP |
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11788261
|
UVP
98-0067-03 |
Plateau à bascule | Acier inoxydable |
445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12863396
|
UVP
76-0075-01 |
Kit pour carrousel | Verre borosilicaté |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778231
|
UVP
07-0194-02 |
Flacon d’hybridation | Verre borosilicaté |
91.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12893396
|
UVP
76-0089-01 |
Carrousel acrylique (pour chambre supérieure) | Verre borosilicaté |
438.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768231
|
UVP
07-0194-01 |
Flacon d’hybridation | Verre borosilicaté |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Identification de l’ADN, de l’ARN ou des protéines | |
Fours à hybridation UVP |