Learn More
UVP Flacons et accessoires pour four à hybridation
Marque: UVP 07-0194-02
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Spécification
Polypropylène, PTFE | |
Flacon d’hybridation | |
Transparent | |
Fours à hybridation UVP |
285 ml | |
Identification de l’ADN, de l’ARN ou des protéines | |
Verre borosilicaté | |
30 cm |