Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour TIMP2 humaine
KE00162 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour TIMP2 doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de TIMP2 endogène.
Marque: Proteintech™ KE00162-96T
Description
- Le dosage reconnaît le TIMP2 humain. Un anticorps spécifique à TIMP2 a été pré-enduit sur les micropuits
- La protéine TIMP2 dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique au TIMP2 humain est ajouté pour détecter la protéine TIMP2 humain capturée
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
- TIMP2, une protéine de 21 kDa, fait partie de la famille des inhibiteurs de métalloprotéinase matricielle, qui contient quatre membres (TIMP1, TIMP2, TIMP3 et TIMP4).
- Les inhibiteurs tissulaires des métalloprotéinases (TIMP) sont des molécules à multiples facettes qui présentent des propriétés au-delà de leur fonction inhibitrice classique de la protéinase.
- TIMP-2 est le seul TIMP fonctionnant à la fois comme inhibiteur de MMP et un activateur, car il peut interagir avec les membranes de type 1 MMP et pro-MMP2 pour faciliter l’activation du pro-MMP2 à sa forme active.
- TIMP2 peut réguler de nombreuses progression physiologique, comme la croissance tumorale, la métastase et l’angiogenèse, grâce aux métalloprotéinases matricielles (MMP).
- L’invalidation génique de TIMP2 a entraîné une activation constitutive de MMP9 en abondance et un remodelage de l’infarctus du myocarde indésirable in vivo.
Spécification
BC071586 | |
0,3 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
31,25 à 2 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
7077 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P16035 |
Sécurité et traitement
- 96TEST Human TIMP2 ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine