Learn More
Heidolph™ Ensemble HEI-FLOW Gold
Cet ensemble comprend une pompe Hei-FLOW Advantage 01, une tête de pompe SP quick de 1,6 mm, des tubulures en Tygon et en silicone de 1 m chacune.
Marque: Heidolph™ 523-51019-00
3966.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cet ensemble comprend :
- Hei-FLOW Avantage 01
- Tête de pompe SP quick de 1,6 mm
- Tubulures en Tygon™ (standard) et en silicone (Ø interne de 0,8 mm) de 1 m chacune
Spécification
Prise EU | |
Numérique à vitesse variable | |
LED | |
IP33 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
3Minutes
38Secondes
36 -
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Ensemble HEI-FLOW Gold > Prise EU
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu