Learn More
R&D Systems™ Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA
Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
351.00€ - 685.00€
Spécification
Type de produit | ELISA Development Kit |
---|---|
Quantité | 1 Kit |
Espèces | Human |
Conjugué | Biotin |
Plage de dosage | 31.20 to 2000 pg/mL |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30021764
|
R&D Systems™
DY240 |
15 Plates |
685.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30021852
|
R&D Systems™
DY240-05 |
5 Plates |
351.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TGF-beta 1.Spécification
ELISA Development Kit | |
Human | |
31.20 to 2000 pg/mL | |
ELISA | |
CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1 |
1 Kit | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
7040 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
R&D Systems™ Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA