Learn More
R&D Systems™ Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA
Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
351.00€ - 685.00€
Spécification
Type de produit ELISA Development Kit
Quantité 1 Kit
Espèces Human
Conjugué Biotin
Plage de dosage 31.20 to 2000 pg/mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
30021764
Afficher les documents
R&D Systems™
DY240
15 Plates
685.00€
1 kit
30021852
Afficher les documents
R&D Systems™
DY240-05
5 Plates
351.00€
1 kit
Description
Description
The Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TGF-beta 1.
Spécification
Spécification
ELISA Development Kit
Human
31.20 to 2000 pg/mL
ELISA
CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
1 Kit
Biotin
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
7040
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Vidéos
FDS
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
R&D Systems™ Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt