Learn More
Invitrogen™ Human S100A1 ELISA Kit
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH402RB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human S100A1.
La S100 appartient à la famille des protéines de liaison au calcium comme la calmoduline et la troponine C. La S100A se compose d’une chaîne alpha et bêta tandis que la S100B se compose de deux chaînes bêta. La protéine S100 est aussi exprimée dans les cellules présentant des antigènes telles que les cellules de Langerhans dans la peau et les cellules réticulaires interdigitées dans le paracortex des ganglions lymphatiques.Spécification
AL266795 ; protéine S100-A1 ; S100 ; S100 alpha ; protéine de liaison au calcium S100 A1 ; protéine de liaison au calcium au S100 A1 ; chaîne de protéine S-100 alpha ; sous-unité de protéine S-100 alpha ; protéine S100, polypeptide alpha ; S100A ; S100A1 ; S100-alpha | |
0,82 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
S100A1 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,82 à 200 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P23297 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Sérum, 50 µl ; surnageant, 50 µl ; plasma, 50 µl | |
S100A1 | |
4 h 45 min |