Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA S100A1 humain
L’S100A1 humain quantifie l’S100A1 humain dans le sérum, le plasma, le surnageant.
692.00€ - 5380.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AL266795 ; protéine S100-A1 ; S100 ; S100 alpha ; protéine de liaison au calcium S100 A1 ; protéine de liaison au calcium au S100 A1 ; chaîne de protéine S-100 alpha ; sous-unité de protéine S-100 alpha ; protéine S100, polypeptide alpha ; S100A ; S100A1 ; S100-alpha |
---|---|
Plage de dosage | 0,82 à 200 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,82 ng/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17195179
|
Invitrogen™
EH402RBX5 |
5 x 96 tests |
2780.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17174703
|
Invitrogen™
EH402RB |
96 dosages |
692.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18537804
|
Invitrogen™
EH402RBX10 |
10 x 96 tests |
5380.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human S100A1.
La S100 appartient à la famille des protéines de liaison au calcium comme la calmoduline et la troponine C. La S100A se compose d’une chaîne alpha et bêta tandis que la S100B se compose de deux chaînes bêta. La protéine S100 est aussi exprimée dans les cellules présentant des antigènes telles que les cellules de Langerhans dans la peau et les cellules réticulaires interdigitées dans le paracortex des ganglions lymphatiques.
Spécification
AL266795 ; protéine S100-A1 ; S100 ; S100 alpha ; protéine de liaison au calcium S100 A1 ; protéine de liaison au calcium au S100 A1 ; chaîne de protéine S-100 alpha ; sous-unité de protéine S-100 alpha ; protéine S100, polypeptide alpha ; S100A ; S100A1 ; S100-alpha | |
0,82 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
S100A1 | |
<10% | |
HRP | |
Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl | |
S100A1 | |
4 h 45 min |
0,82 à 200 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P23297 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |