missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Human Osteoprotegerin (TNFRSF11B) Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.50€ - 1490.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | O00300 |
---|---|
À utiliser avec (application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formule | protein with no preservative |
Identification génétique (Entrez) | 4982 |
Poids moléculaire | 20 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17884283
|
Gibco™
450-14-100UG |
100 μg |
298.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17884163
|
Gibco™
450-14-10UG |
10 μg |
80.50€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17874223
|
Gibco™
450-14-1MG |
1 mg |
1490.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17844443
|
Gibco™
450-14-250UG |
250 μg |
522.00€
250µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17804293
|
Gibco™
450-14-500UG |
500 μg |
894.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17803943
|
Gibco™
450-14-50UG |
50 μg |
195.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This protein is an osteoblast-secreted decoy receptor that functions as a negative regulator of bone resorption. This protein specifically binds to its ligand, osteoprotegerin ligand, both of which are key extracellular regulators of osteoclast development. Studies of the mouse counterpart also suggest that this protein and its ligand play a role in lymph-node organogenesis and vascular calcification. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been reported, but their full length nature has not been determined.Spécification
O00300 | |
protein with no preservative | |
20 | |
E. coli | |
RUO | |
LOW QUALITY PROTEIN: tumor necrosis factor receptor superfamily member 11 B; MGC29565; OCIF; Opg; osteoclastogenesis inhibitory factor; Osteoprotegerin; PDB5; soluble OPG; soluble Osteoprotegerin; sOPG; TNF receptor superfamily member 11 b; TNFRSF11B; TR1; tumor necrosis factor receptor superfamily member 11 B; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11 b; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11 b (osteoprotegerin) | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
4982 | |
Human Osteoprotegerin (TNFRSF11B) | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
TNFRSF11B | |
Unconjugated | |
METFPPKYLH YDEETSHQLL CDKCPPGTYL KQHCTAKWKT VCAPCPDHYY TDSWHTSDEC LYCSPVCKEL QYVKQECNRT HNRVCECKEG RYLEIEFCLK HRSCPPGFGV VQAGTPERNT VCKRCPDGFF SNETSSKAPC RKHTNCSVFG LLLTQKGNAT HDNICSGNSE STQK | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |