Learn More
Invitrogen™ Human GNMT ELISA Kit
Le kit Human GNMT quantifie la GNMT humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.
670.00€ - 5100.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | 2.1.1.20 ; protéine de liaison du sperme sécrétoire de l’épididyme Li 182 mP ; protéine de liaison du folate ; glycine méthyltransférase ; glycine N méthyl transférase ; glycine N-méthyltransférase ; GNMT ; HEL-S-182 mP |
---|---|
Plage de dosage | 2,5 à 500 ng/mL |
Sensibilité du dosage | 2,5 ng/mL |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17194979
|
Invitrogen™
EH226RBX5 |
5 x 96 tests |
2690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17834100
|
Invitrogen™
EH226RBX10 |
10 x 96 tests |
5100.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17154513
|
Invitrogen™
EH226RB |
96 dosages |
670.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit Human GNMT quantifie la GNMT humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la GNMT humaine naturelle et recombinante.
La protéine codée par ce gène est une enzyme qui catalyse la conversion de la S-adénosyl-L-méthionine en S-adénosyl-L-homocystéine et sarcosine. La protéine codée se trouve dans le cytoplasme et agit comme homotétramère. Les défauts de ce gène provoquent des carences en GNMT.
Spécification
2.1.1.20 ; protéine de liaison du sperme sécrétoire de l’épididyme Li 182 mP ; protéine de liaison du folate ; glycine méthyltransférase ; glycine N méthyl transférase ; glycine N-méthyltransférase ; GNMT ; HEL-S-182 mP | |
2,5 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
GNMT | |
<10% | |
HRP | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
GNMT | |
4 h 45 min |
2,5 à 500 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q14749 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |