Learn More
Invitrogen™ Human GNMT ELISA Kit
Le kit Human GNMT quantifie la GNMT humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.
Marque: Invitrogen™ EH226RBX10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit Human GNMT quantifie la GNMT humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la GNMT humaine naturelle et recombinante.
La protéine codée par ce gène est une enzyme qui catalyse la conversion de la S-adénosyl-L-méthionine en S-adénosyl-L-homocystéine et sarcosine. La protéine codée se trouve dans le cytoplasme et agit comme homotétramère. Les défauts de ce gène provoquent des carences en GNMT.Specifications
2.1.1.20 ; protéine de liaison du sperme sécrétoire de l’épididyme Li 182 mP ; protéine de liaison du folate ; glycine méthyltransférase ; glycine N méthyl transférase ; glycine N-méthyltransférase ; GNMT ; HEL-S-182 mP | |
2,5 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
GNMT | |
< 10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
2,5 à 500 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q14749 | |
< 12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
10 x 96 tests | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
GNMT | |
4 h 45 min |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction