Learn More
Trajan™ Septa HT GC
Le septa HT GC est un matériau optimisé pour le ressuage et la température
68.80€ - 211.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12975721
|
Trajan™
041898 |
11 mm | 25/boîte |
70.95€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12925731
|
Trajan™
041897 |
9,5 mm | 25/boîte |
68.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12905731
|
Trajan™
0418990 |
17 mm | 25/boîte |
86.55€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12796377
|
Trajan™
041881 |
9,5 mm | 100/boîte | N/A | ||||||
Description
- Septa optimisé pour le ressuage et la température
- Joint fiable contre la pression du gaz vecteur dans l’entrée
- Pas de ressuage ni de contamination dans le système GC
- Température de fonctionnement maximale de 400°C (330°C pour 17 mm)
Spécification
Silicone BTO |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan™ Septa HT GC