Learn More
Trajan™ Septa HT GC
Code produit. 12905731
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9,5 mm
11 mm
17 mm
Quantité:
100/boîte
25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 12905731
Marque: Trajan™ 0418990
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le septa HT GC est un matériau optimisé pour le ressuage et la température
  • Septa optimisé pour le ressuage et la température
  • Joint fiable contre la pression du gaz vecteur dans l’entrée
  • Pas de ressuage ni de contamination dans le système GC
  • Température de fonctionnement maximale de 400°C (330°C pour 17 mm)
Spécification
Type Septa HT GC
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Température (métrique) Max 400°C
Matériau Silicone BTO
Quantité 25/boîte