Learn More
SCAT Kits de démarrage HPLC - Alimentation, V2.0
Les capsules de sécurité SCAT sont la norme pour alimenter votre HPLC en solvants en toute sécurité. Ils bloquent les vapeurs nocives et protègent votre système HPLC de toute contamination. Le kit de démarrage HPLC est équipé de SafetyCaps, de bouchons d'obturation, de raccords et de soupapes de purge.
Marque: SCAT 399202
310.96 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 2.95300kg
Description
- Qualité de la marque originale du fabricant de produits haut de gamme SCAT
- Équipement initial pouvant être utilisé avec tous les systèmes HPLC courants
- Kit de démarrage comprenant des SafetyCaps SCAT, des bouchons aveugles, des raccords et des soupapes d'air pour l'alimentation des systèmes HPLC
- Tous les composants de l'ensemble peuvent être commandés séparément
kit de démarrage, système hplc, bouchons SafetyCaps, bouchons d’obturation, raccords, soupape à air
Spécification
4 bouchons SafetyCaps III (307909), 8 bouchons d’obturation, 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm, 4 soupapes à air (317010) | |
Kit de démarrage HPLC 3 | |
GL45 |
Fourniture de systèmes HPLC | |
Tout système HPLC |