Learn More
Hanna Instruments™ Testeur étanche de pH/conductivité/TDS
Permet de mesurer rapidement et facilement le pH. Le testeur de pH / conductivité / TDS étanche Hanna Instruments™ est léger et étanche, offrant des mesures de pH, de conductivité, de TDS et de température de haute précision dans une seule unité de poche.
Marque: Hanna Instruments™ HI98129
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Testeurs combinés conçus pour des mesures de haute précision à l’aide d’un seul instrument de mesure
- Double écran LCD facile à lire, pH/°C ou TDS/°C
- Compensation automatique de la température
- Étalonnage automatique
- Fonction “Hold” (Maintien)
- Extinction automatique
- Électrode de pH remplaçable
Spécification
plusmn; 2 % | |
plusmn; 2 % | |
Oui | |
LCD | |
0,00 à 14,00 | |
0,01 | |
HI98129 | |
1 ppm (mg/l) | |
± 0,5°C | |
32,0°F à 140,0°F |
± 0,05 | |
100 h | |
Automatique, en un ou deux points avec deux ensembles de tampons standard (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 ou pH 4,01 | |
0 à 3999 μS/cm | |
0 à 2000 ppm (mg/l) | |
0,0°C à 60,0°C | |
1 mu;S/cm | |
0 à 2000 ppm (mg/l) | |
pH : automatique ; conductivité / TDS : automatique avec β réglable de 0,0 à 2,4 %/deg;C | |
0,1deg;C / 0,1deg;F |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hanna Instruments™ Testeur étanche de pH/conductivité/TDS > Dimensions : L 163 x l 40 x H 26 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu