Learn More
SCAT™ HPLC Safety Cap II
Ces capsules de sécurité offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité dans les flacons et les réservoirs sans être exposés à des gaz dangereux et à des vapeurs de solvants. Complet avec soupape à air intégrée pour l’égalisation de la pression.
128.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type | Safety Cap |
À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
À utiliser avec (équipement) | Lab Bottles |
Comprend | 2 PFA Fittings with 1.6/2.3/3.2 mm OD, 1 PFA Blind Plugs, 1 Air Valve |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17967260
|
SCAT™
107511 |
GL32 |
128.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17907250
|
SCAT™
107637 |
38-430 |
128.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
- Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
- Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
- Design attractif et disposition claire des connexions
- Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
- Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque SafetyCap
Spécification
Autoclavable | |
Systèmes HPLC | |
2 PFA Fittings with 1.6/2.3/3.2 mm OD, 1 PFA Blind Plugs, 1 Air Valve |
Safety Cap | |
Lab Bottles | |
PTFE |