Learn More
SCAT™ HPLC Safety Cap II
Ces capsules de sécurité offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité dans les flacons et les réservoirs sans être exposés à des gaz dangereux et à des vapeurs de solvants. Complet avec soupape à air intégrée pour l’égalisation de la pression.
Marque: SCAT™ 107511
103.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
- Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
- Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
- Design attractif et disposition claire des connexions
- Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
- Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque SafetyCap
Specifications
Autoclavable | |
Lab Bottles | |
PTFE | |
Safety Cap |
Systèmes HPLC | |
2 PFA Fittings with 1.6/2.3/3.2 mm OD, 1 PFA Blind Plugs, 1 Air Valve | |
GL32 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction