Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire bleu clair unisexe Howie-Style avec manchettes tricotées
En polyester / coton résistant. Les blouses de laboratoire bleu clair unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ possèdent des manchettes en maille.
101.00€ - 152.74€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Coton, Polyester |
Couleur | Bleu clair |
Type de manchette | Maille |
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (métrique) | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (métrique) | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12831358
|
Logistik™
441YH-T3BS-124C |
2XL | 100 cm | 127 à 132,08 cm |
148.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12851358
|
Logistik™
441YH-T3BS-108C |
Grande taille | 100 cm | 106,68 à 111,76 cm |
152.74€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12871358
|
Logistik™
441YH-T3BS-92CM |
S | 100 cm | 91,44 à 96,52 cm |
148.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12861358
|
Logistik™
441YH-T3BS-100C |
Moyenne | 100 cm | 101,6 à 104,14 cm |
148.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12881358
|
Logistik™
441YH-T3BS-116C |
XL | 100 cm | 116,84 à 121,92 cm |
101.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
En polyester / coton résistant.Les blouses de laboratoire bleu clair unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ possèdent des manchettes en maille.
- Avec manchettes maillées
- Disponible en quatre couleurs
- Deux poches basses
- Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire style Howie | |
Coton, Polyester | |
Maille | |
Non stérile | |
2 | |
Avec deux poches basses et un col croisé fermé par bouton pression non apparent |
Unisexe | |
Bleu clair | |
Reusable | |
Howie | |
Rond | |
Polyester, coton |