Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire bleu clair unisexe Howie-Style avec manchettes tricotées
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Longueur (métrique):
100 cm
Taille (métrique) de la poitrine:
101,6 à 104,14 cm
106,68 à 111,76 cm
116,84 à 121,92 cm
127 à 132,08 cm
91,44 à 96,52 cm
Description
En polyester / coton résistant.Les blouses de laboratoire bleu clair unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ possèdent des manchettes en maille.
- Avec manchettes maillées
- Disponible en quatre couleurs
- Deux poches basses
- Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
Dimensions | S |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Coton, Polyester |
Couleur | Bleu clair |
Type de manchette | Maille |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Howie |
Nbre de poches | 2 |