Learn More
Brady™ Indicateurs réversibles de température - Hot
Les indicateurs de température constituent une solution économique pour le contrôle de la température lors des opérations de maintenance ou pour la détection d’erreurs durant les processus de recherche et développement.
Marque: Brady™ 195844
Description
- La taille extrêmement petite des indicateurs leur permet d’être appliqués sur des composants, sur des appareils industriels ou communs tels que des pompes électriques, des équipements rotatifs, des freins et des réfrigérateurs, dans des chaînes du froid ou des environnements chauds, ou dans des zones où la mesure de la température s’avère difficile ou peu pratique
Spécification
TIL-12-50C-DIA | |
Black, Red | |
37.08 mm |
Permanent Acrylic | |
Polyester (B-7518) |