Learn More
Buerkle™ Robinet d’arrêt pour tubulure de tuyau
Robinet d’arrêt pour tuyaux et tubulures : Buse simple à reflux avec embout de tuyau à deux faces.
Marque:  Buerkle™ 8614-0007
5.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10081722
  • 8.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Buse simple à reflux avec embout de tuyau à deux faces
  • PEHD naturel
  • Résistant aux acides et aux produits chimiques
  • Résistant à la pression jusqu’à 0,3 bar
Spécification
Spécification
Robinet d’arrêt pour tuyaux et tubulures
HDPE
3.35 in.
9 à 11 mm
7 mm
Hose Tubing
2-way
7 mm
Not Autoclavable
0,3 bars
85 mm
RoHS
HDPE
White
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Buerkle™ Robinet d’arrêt pour tubulure de tuyau > Pour le diamètre : 9 à 11 mm ; largeur nominale : 7 mm ; Longueur : 85 mm