Learn More
Macherey-Nagel™ Récipient à 25 positions
Marque:  Macherey-Nagel™ 702516
22.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10110063
  • 24.02€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Bleu
Bouchon
Couvercle
80 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Récipient à 25 positions > Couleur : Bleu