Learn More
MP Biomedicals™ Hormones : b-Estradiol
92.65€ - 332.00€
Spécification
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
---|---|
Forme | Poudre cristalline |
Type de produit | Bêta-estradiol |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424942
|
MP Biomedicals™
0219456505 |
5000 mg |
332.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
|||||||||
11414942
|
MP Biomedicals™
0219456501 |
1000 mg |
92.65€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage thérapeutique.
Spécification
15° à 30°C | |
Poudre cristalline | |
Bêta-estradiol | |
Stérile |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- beta-Estradiol, cell culture reagent
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: estradiol
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Hormones : b-Estradiol