Learn More
MP Biomedicals™ Hormones : b-Estradiol
Code produit. 11424942 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mg
5000 mg
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11424942
Marque: MP Biomedicals™ 0219456505
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à un usage thérapeutique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° à 30°C
Forme Poudre cristalline
Type de produit Bêta-estradiol
Stérilité Stérile
Quantité 5000 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • beta-Estradiol, cell culture reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: estradiol