Learn More
Systec™ Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal série DE
L’autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal série DE Systec™ est économique, adapté aux applications de stérilisation de base et peut accepter des options d’optimisation de processus supplémentaires limitées.
12785.00€ - 23720.00€
Spécification
Type de produit | Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal |
---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Profondeur (métrique) de la chambre | Diamètre (métrique) de la chambre | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Profondeur (métrique) de la chambre | Diamètre (métrique) de la chambre | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10405373
|
Systec™
1545 |
50 L (total), 45 L (nominal) | 500 mm | 344 mm | DE-45 |
12785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12072959
|
Systec™
1590 |
95 L (total), 90 L (nominal) | 700 mm | 400 mm | DE-90 |
16265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12082959
|
Systec™
1600 |
113 L (total), 100 L (nominal) | 500 mm | 500 mm | DE-100 |
18225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12002969
|
Systec™
1700 |
211 L (total), 200 L (nominal) | 1000 mm | 500 mm | DE200 |
23720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Fonctions standard :
- Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Plage de températures et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec DE-23)
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- Nombre de programmes de stérilisation : 12
- Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
- Minuteur pour le démarrage des programmes
- Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
- Sonde de température flexible PT-100
- Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
- Programme spécial pour les tubes Durham
- Calcul de la valeur F0.
- Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
- Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
- Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
- Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
- Des options supplémentaires sont disponibles pour la température, la pression, le refroidissement, la filtration de l’évacuation et la documentation des données.
Spécification
Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal |